Stampa…
S-Sodium ethanethiosulphonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921031-100G OR921031-25G OR921031-5G
APOSOR921031-100GEA 429 EUR
APOSOR921031-100G APOSOR921031-25G APOSOR921031-5G
S-Sodium ethanethiosulphonate 95%
S-Sodium ethanethiosulphonate
Formula: C₂H₆O₂S₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 31999-88-9