Stampa…
(2,6-dimethylphenyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR921010-1G OR921010-5G
APOSOR921010-1GEA 24.4 EUR
APOSOR921010-1G APOSOR921010-5G
(2,6-dimethylphenyl)methanol 95%
(2,6-dimethylphenyl)methanol
Formula: C₉H₁₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128004
CAS Number: 62285-58-9