Stampa…
N-Propylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920980-25G OR920980-5G
APOSOR920980-25GEA 285 EUR
APOSOR920980-25G APOSOR920980-5G
N-Propylaniline 95%
N-Propylaniline
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00048678
CAS Number: 622-80-0