Stampa…
1,3-Diethoxybenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920967-25G OR920967-5G
APOSOR920967-25GEA 270 EUR
APOSOR920967-25G APOSOR920967-5G
1,3-Diethoxybenzene 97%
1,3-Diethoxybenzene
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015145
CAS Number: 2049-73-2