Stampa…
2-Hydroxy-2-methylbutyric acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-2-methylbutanoic acid
OR920941-1G OR920941-25G OR920941-5G
APOSOR920941-1GEA 109 EUR
APOSOR920941-1G APOSOR920941-25G APOSOR920941-5G
2-Hydroxy-2-methylbutyric acid 95%
2-Hydroxy-2-methylbutyric acid
Formula: C₅H₁₀O₃
Peso molecolare: 118,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004476
CAS Number: 3739-30-8