Stampa…
1,2-Di(4-pyridyl)ethane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920918-1G OR920918-5G
APOSOR920918-1GEA 0 EUR
APOSOR920918-1G APOSOR920918-5G
1,2-Di(4-pyridyl)ethane 95%
1,2-Di(4-pyridyl)ethane
Formula: C₁₂H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006451
CAS Number: 4916-57-8