Stampa…
2'-Ethoxyacetanilide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Acetyl-o-phenetidine
OR920903-25G OR920903-5G OR920903-100G
APOSOR920903-25GEA 299 EUR
APOSOR920903-25G APOSOR920903-5G APOSOR920903-100G
2'-Ethoxyacetanilide 95%
2'-Ethoxyacetanilide
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059228
CAS Number: 581-08-8