Stampa…
1-Methyl-2-phenylethyl acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetoxy-1-phenylpropane, Acetic Acid 1-Methyl-2-phenylethyl Ester
OR920861-1G OR920861-5G
APOSOR920861-1GEA 201 EUR
APOSOR920861-1G APOSOR920861-5G
1-Methyl-2-phenylethyl acetate 95%
1-Methyl-2-phenylethyl acetate
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Peso molecolare: 178.23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01672540
CAS Number: 2114-33-2