Stampa…
9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920820-25G OR920820-5G
APOSOR920820-25GEA 666 EUR
APOSOR920820-25G APOSOR920820-5G
9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonene 98%
9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonene
Formula: C₈H₁₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00086420
CAS Number: 637-90-1