Stampa…
2,4,6-Trimethoxypyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920795-1G OR920795-5G
APOSOR920795-1GEA 51.5 EUR
APOSOR920795-1G APOSOR920795-5G
2,4,6-Trimethoxypyrimidine 95%
2,4,6-Trimethoxypyrimidine
Formula: C₇H₁₀N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00829225
CAS Number: 13106-85-9