Stampa…
Isobutyl tiglate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920788-25G OR920788-5G
APOSOR920788-25GEA 284 EUR
APOSOR920788-25G APOSOR920788-5G
Isobutyl tiglate 95%
Isobutyl tiglate
Formula: C₉H₁₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016629
CAS Number: 61692-84-0