Stampa…
Ethyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-chloropyrazine-2-carboxylate
OR920766-1G OR920766-250MG
APOSOR920766-1GEA 126 EUR
APOSOR920766-1G APOSOR920766-250MG
Ethyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Peso molecolare: 186,595 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18070850
CAS Number: 54013-04-6