Stampa…
(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920747-1G OR920747-5G
APOSOR920747-1GEA 148 EUR
APOSOR920747-1G APOSOR920747-5G
(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine 95%
(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine
Formula: C₉H₁₈N₂
Peso molecolare: 154,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013441
CAS Number: 51207-66-0