Stampa…
3-Ethoxy-N,N-diethylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-Diethyl-m-phenetidine
OR920744-25G OR920744-5G
APOSOR920744-25GEA 119 EUR
APOSOR920744-25G APOSOR920744-5G
3-Ethoxy-N,N-diethylaniline 95%
3-Ethoxy-N,N-diethylaniline
Formula: C₁₂H₁₉NO
Peso molecolare: 193,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043936
CAS Number: 1864-92-2