Stampa…
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,2-Trimethylpropylamine, 3,3-Dimethylbutan-2-amine
OR920743-10G OR920743-1G OR920743-5G
APOSOR920743-10GEA 757 EUR
APOSOR920743-10G APOSOR920743-1G APOSOR920743-5G
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 95%
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Formula: C₆H₁₅N
Peso molecolare: 101,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008078
CAS Number: 3850-30-4