Stampa…
Benzyl chloroacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Benzyl 2-chloroacetate, Chloroacetic acid Benzyl ester
OR920707-100G OR920707-25G
APOSOR920707-100GEA 171 EUR
APOSOR920707-100G APOSOR920707-25G
Benzyl chloroacetate 98%
Benzyl chloroacetate
Formula: C₉H₉ClO₂
Peso molecolare: 184,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00157062
CAS Number: 140-18-1