Stampa…
8-Methoxyquinaldine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920706-1G OR920706-5G
APOSOR920706-1GEA 40.6 EUR
APOSOR920706-1G APOSOR920706-5G
8-Methoxyquinaldine 95%
8-Methoxyquinaldine
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00034436
CAS Number: 3033-80-5