Stampa…
Hexanamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Capronamide
OR920698-25G OR920698-5G
APOSOR920698-25GEA 166 EUR
APOSOR920698-25G APOSOR920698-5G
Hexanamide 95%
Hexanamide
Formula: C₆H₁₃NO
Peso molecolare: 115,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008046
CAS Number: 628-02-4