Stampa…
4-Propylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920683-25G OR920683-5G
APOSOR920683-25GEA 286 EUR
APOSOR920683-25G APOSOR920683-5G
4-Propylaniline 95%
4-Propylaniline
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007924
CAS Number: 2696-84-6