Stampa…
2,4,5-Trimethylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920676-25G OR920676-5G
APOSOR920676-25GEA 212 EUR
APOSOR920676-25G APOSOR920676-5G
2,4,5-Trimethylbenzaldehyde 95%
2,4,5-Trimethylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017713
CAS Number: 5779-72-6