Stampa…
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR920675-1G OR920675-5G
APOSOR920675-1GEA 98.9 EUR
APOSOR920675-1G APOSOR920675-5G
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid 98%
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Peso molecolare: 194,1840 g/mol
Punto di fusione: 112…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19440718
CAS Number: 22744-12-3