Stampa…
3-Cyclohexyl-1-propanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920665-25G OR920665-5G
APOSOR920665-25GEA 335 EUR
APOSOR920665-25G APOSOR920665-5G
3-Cyclohexyl-1-propanol 95%
3-Cyclohexyl-1-propanol
Formula: C₉H₁₈O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001528
CAS Number: 1124-63-6