Stampa…
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid, pinacol ester, 1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperidine
OR9206-1G OR9206-250MG
APOSOR9206-1GEA 259 EUR
APOSOR9206-1G APOSOR9206-250MG
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₈H₂₈BNO₂
Peso molecolare: 301,2314 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08435871
CAS Number: 859833-21-9