Stampa…
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920597-10G OR920597-1G OR920597-5G
APOSOR920597-10GEA 865 EUR
APOSOR920597-10G APOSOR920597-1G APOSOR920597-5G
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol 95%
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol
Formula: C₇H₁₆O₂
Peso molecolare: 132,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012306
CAS Number: 24892-49-7