Stampa…
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-2-(methoxymethoxy)-1-propene
OR920588-1G OR920588-5G
APOSOR920588-1GEA 190 EUR
APOSOR920588-1G APOSOR920588-5G
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene 95%
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene
Formula: C₅H₉ClO₂
Peso molecolare: 136,58 g/mol
Punto di ebollizione: 63 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130115
CAS Number: 105104-40-3
UN: 1993
ADR: 3,III