Stampa…
4-Methoxy-3-(methoxymethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920553-1G OR920553-5G
APOSOR920553-1GEA 147 EUR
APOSOR920553-1G APOSOR920553-5G
4-Methoxy-3-(methoxymethyl)benzaldehyde 95%
4-Methoxy-3-(methoxymethyl)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01822195
CAS Number: 76646-41-8