Stampa…
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920428-25G OR920428-5G
APOSOR920428-25GEA 343 EUR
APOSOR920428-25G APOSOR920428-5G
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran 95%
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran
Formula: C₈H₁₅ClO₂
Peso molecolare: 178,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023846
CAS Number: 42330-88-1