Stampa…
Butyl carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Carbamic acid butyl ester
OR920407-100G OR920407-500G
APOSOR920407-100GEA 176 EUR
APOSOR920407-100G APOSOR920407-500G
Butyl carbamate 95%
Butyl carbamate
Formula: C₅H₁₁NO₂
Peso molecolare: 117,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007967
CAS Number: 592-35-8