Stampa…
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: DAPPD, N,N'-1,4-Phenylenebisacetamide, N,N'-(1,4-Phenylene)diacetamide
OR920370-25G OR920370-5G
APOSOR920370-25GEA 199 EUR
APOSOR920370-25G APOSOR920370-5G
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine 95%
N,N'-Diacetyl-1,4-phenylenediamine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 192,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026142
CAS Number: 140-50-1