Stampa…
2-Hydroxy-1-naphthoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920361-100G OR920361-25G
APOSOR920361-100GEA 190 EUR
APOSOR920361-100G APOSOR920361-25G
2-Hydroxy-1-naphthoic acid 98%
2-Hydroxy-1-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₈O₃
Peso molecolare: 188.18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004009
CAS Number: 2283-08-1