Stampa…
6-Hepten-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920322-1G OR920322-250MG OR920322-5G
APOSOR920322-1GEA 270 EUR
APOSOR920322-1G APOSOR920322-250MG APOSOR920322-5G
6-Hepten-1-ol 95%
6-Hepten-1-ol
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00229167
CAS Number: 4117-10-6