Stampa…
(-)-Terpinen-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920302-100G OR920302-25G OR920302-5G
APOSOR920302-100GEA 54.4 EUR
APOSOR920302-100G APOSOR920302-25G APOSOR920302-5G
(-)-Terpinen-4-ol 95%
(-)-Terpinen-4-ol
Formula: C₁₀H₁₈O
Densità: 0,934 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167108
CAS Number: 20126-76-5