Stampa…
N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N1-Methyl-N1-phenylpropane-1,3-diamine
OR920279-25G OR920279-100G
APOSOR920279-25GEA 190 EUR
APOSOR920279-25G APOSOR920279-100G
N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline 95%
N-(3-Aminopropyl)-N-methylaniline
Formula: C₁₀H₁₆N₂
Peso molecolare: 164,250 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191602
CAS Number: 53485-07-7