Stampa…
(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920243-1G OR920243-25G OR920243-5G
APOSOR920243-1GEA 0 EUR
APOSOR920243-1G APOSOR920243-25G APOSOR920243-5G
(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester 95%
(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051830
CAS Number: 54401-85-3