Stampa…
cis-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920231-1G OR920231-250MG
APOSOR920231-1GEA 224 EUR
APOSOR920231-1G APOSOR920231-250MG
cis-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
cis-4-tert-Butylcyclohexanol
Formula: C₁₀H₂₀O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070476
CAS Number: 937-05-3