Stampa…
2,4-Dichloro-6-methoxy-1,3,5-triazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920230-10G OR920230-1G OR920230-25G
APOSOR920230-10GEA 142 EUR
APOSOR920230-10G APOSOR920230-1G APOSOR920230-25G
2,4-Dichloro-6-methoxy-1,3,5-triazine 95%
2,4-Dichloro-6-methoxy-1,3,5-triazine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃O
Peso molecolare: 179,9921 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128159
CAS Number: 3638-04-8