Stampa…
2-(Methylthio)benzothiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Methylthio)benzo[d]thiazole
OR920222-100G OR920222-500G
APOSOR920222-100GEA 118 EUR
APOSOR920222-100G APOSOR920222-500G
2-(Methylthio)benzothiazole 97%
2-(Methylthio)benzothiazole
Formula: C₈H₇NS₂
Peso molecolare: 181,2779 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005784
CAS Number: 615-22-5