Stampa…
6-Hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920202-1G OR920202-5G
APOSOR920202-1GEA 75.4 EUR
APOSOR920202-1G APOSOR920202-5G
6-Hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one 95%
6-Hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one
Formula: C₆H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17016132
CAS Number: 4664-16-8