Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetate, 1-Methylpyrrole-2-acetic Acid Methyl Ester
OR920190-1G
OR920190-25G
OR920190-5G
APOSOR920190-1GEA
139
EUR
APOSOR920190-1G
APOSOR920190-25G
APOSOR920190-5G
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate 95%
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate
Formula:
C₈H₁₁NO₂ Peso molecolare: 153,18 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009752 CAS Number: 51856-79-2 |