sec-Butyl crotonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Crotonic Acid sec-Butyl Ester
OR920185-100G
OR920185-25G
OR920185-5G
APOSOR920185-100GEA
575
EUR
APOSOR920185-100G
APOSOR920185-25G
APOSOR920185-5G
sec-Butyl crotonate 95%
sec-Butyl crotonate
Formula:
C₈H₁₄O₂ Peso molecolare: 142,20 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059054 CAS Number: 10371-45-6 |