Stampa…
3-Buten-2-ylacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Acetoxy-1-butene, 1-Methylallyl Acetate, Acetic Acid 3-Buten-2-yl Ester, But-3-en-2-yl acetate
OR920138-10G OR920138-1G OR920138-5G
APOSOR920138-10GEA 575 EUR
APOSOR920138-10G APOSOR920138-1G APOSOR920138-5G
3-Buten-2-ylacetate 95%
3-Buten-2-ylacetate
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026202
CAS Number: 6737-11-7