Stampa…
(±)-1-Heptyn-3-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920099-1G OR920099-5G
APOSOR920099-1GEA 21.5 EUR
APOSOR920099-1G APOSOR920099-5G
(±)-1-Heptyn-3-ol 97%
(±)-1-Heptyn-3-ol
Formula: C₇H₁₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041597
CAS Number: 7383-19-9