Stampa…
2-Benzyloxy-1,3-propanediol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Benzyloxy)propane-1,3-diol, 2-O-Benzylglycerol, Glycerol 2-Benzyl Ether
OR920067-1G OR920067-250MG
APOSOR920067-1GEA 199 EUR
APOSOR920067-1G APOSOR920067-250MG
2-Benzyloxy-1,3-propanediol 95%
2-Benzyloxy-1,3-propanediol
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Peso molecolare: 182,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075493
CAS Number: 14690-00-7