Stampa…
5-Phenyl-o-anisidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR920042-1G OR920042-25G OR920042-5G
APOSOR920042-1GEA 125 EUR
APOSOR920042-1G APOSOR920042-25G APOSOR920042-5G
5-Phenyl-o-anisidine 95%
5-Phenyl-o-anisidine
Formula: C₁₃H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007790
CAS Number: 39811-17-1