Stampa…
1,4-Benzoquinone dioxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: p-Quinone Dioxime
OR920023-100G OR920023-250G OR920023-25G
APOSOR920023-100GEA 226 EUR
APOSOR920023-100G APOSOR920023-250G APOSOR920023-25G
1,4-Benzoquinone dioxime 95%
1,4-Benzoquinone dioxime
Formula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063636
CAS Number: 105-11-3