Stampa…
1-tert-Butoxy-4-chlorobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-Chlorophenyl Ether, 1-(tert-Butoxy)-4-chlorobenzene
OR920002-25G OR920002-5G
APOSOR920002-25GEA 108 EUR
APOSOR920002-25G APOSOR920002-5G
1-tert-Butoxy-4-chlorobenzene 95%
1-tert-Butoxy-4-chlorobenzene
Formula: C₁₀H₁₃ClO
Peso molecolare: 184,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038411
CAS Number: 18995-35-2