Stampa…
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dichlorophenethyl Alcohol
OR919967-1G OR919967-25G OR919967-5G
APOSOR919967-1GEA 125 EUR
APOSOR919967-1G APOSOR919967-25G APOSOR919967-5G
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol 95%
2-(2,6-Dichlorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₈Cl₂O
Peso molecolare: 191,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800674
CAS Number: 30595-79-0