Stampa…
1-(2-Chloroethoxy)propane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloroethyln-propylether, 2-Chloroethyl Propyl ether, 2-Propoxyethyl chloride
OR919962-25G OR919962-5G OR919962-100G
APOSOR919962-25GEA 219 EUR
APOSOR919962-25G APOSOR919962-5G APOSOR919962-100G
1-(2-Chloroethoxy)propane 98%
1-(2-Chloroethoxy)propane
Formula: ClCH₂CH₂OCH₂CH₂CH₃
Peso molecolare: 122,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059052
CAS Number: 42149-74-6