Stampa…
1-Bromo-4-chlorobutane 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR919950-100G OR919950-500G
APOSOR919950-100GEA 147 EUR
APOSOR919950-100G APOSOR919950-500G
1-Bromo-4-chlorobutane 97+%
1-Bromo-4-chlorobutane
Formula: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Peso molecolare: 171,46 g/mol
Punto di ebollizione: 175…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001010
CAS Number: 6940-78-9
UN: 1993
ADR: 3,III