Stampa…
2,3,4-Trimethyl-3-pentanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3,4-Trimethylpentan-3-ol
OR919878-25G OR919878-5G
APOSOR919878-25GEA 735 EUR
APOSOR919878-25G APOSOR919878-5G
2,3,4-Trimethyl-3-pentanol 95%
2,3,4-Trimethyl-3-pentanol
Formula: C₈H₁₈O
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00048319
CAS Number: 3054-92-0